Dobbeltspatler, flad type
100 mm, 20 m, 11 mm
Katalog # BOCH3279
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel (99,5%).
Specifikationer
- Længde:100 mm
- Seq:01
- Bladbredde:11 mm
- Klinge længde:20 m