Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltspatler, flad type
Dobbeltspatler, flad type
100 mm, 20 m, 11 mm
Katalog # BOCH3279
Leverandør:   BOCHEM
Dobbeltspatler, flad type
Katalog # BOCH3279
Leverandør:  BOCHEM
Dobbeltspatler, flad type
Dobbeltspatler, flad type
100 mm, 20 m, 11 mm
Price
228,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    20 m