Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 150 mm, 40 mm, 5 mm
Katalog # BOCH3022G
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
- Beskrivelse:Bent double spatula, Ø 2 mm
- Længde:150 mm
- Bladbredde:5 mm
- Klinge længde:40 mm