Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 150 mm, 40 mm, 5 mm
Katalog # BOCH3022G
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Katalog # BOCH3022G
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 150 mm, 40 mm, 5 mm
Price
28,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bent double spatula, Ø 2 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    5 mm
  • Klinge længde:
    40 mm