Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Katalog # BOCH3010G
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Katalog # BOCH3010G
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Price
23,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bent double spatula, Ø 1 mm
  • Længde:
    100 mm
  • Bladbredde:
    2 mm
  • Klinge længde:
    30 mm