Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Katalog # BOCH3010G
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
- Beskrivelse:Bent double spatula, Ø 1 mm
- Længde:100 mm
- Bladbredde:2 mm
- Klinge længde:30 mm