Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
235 mm, 70 mm, 10 mm
Katalog # BOCH3145
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # BOCH3145
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
235 mm, 70 mm, 10 mm
Price
33,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Længde:
    235 mm
  • Seq:
    05
  • Bladbredde:
    10 mm
  • Klinge længde:
    70 mm