Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
200 mm, 60 mm, 9 mm
Katalog # 231-0433
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # 231-0433
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
200 mm, 60 mm, 9 mm
Price
27,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    60 mm