Orders LinkContactUsLinkComponent
Cement spatulas
Cement spatulas
Double spatula, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Katalog # 231-1031
Leverandør:   BOCHEM
Cement spatulas
Katalog # 231-1031
Leverandør:  BOCHEM
Cement spatulas
Cement spatulas
Double spatula, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Price
50,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Double spatula
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    6 mm
  • Klinge længde:
    35 mm