Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tænger til digler, robust type

Tænger til digler, robust type

250 mm, 30 mm
Katalog # BOCH2142
Leverandør:   BOCHEM
Tænger til digler, robust type
Katalog # BOCH2142
Leverandør:  BOCHEM
Tænger til digler, robust type
Tænger til digler, robust type

250 mm, 30 mm

Price
169,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.

Specifikationer
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Dækket område:
    30 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.