Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, knob end
Spatulas, knob end
210 mm, 70 mm, 11 mm
Katalog # 231-1055
Leverandør:   BOCHEM
Spatulas, knob end
Katalog # 231-1055
Leverandør:  BOCHEM
Spatulas, knob end
Spatulas, knob end
210 mm, 70 mm, 11 mm
Price
27,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. One sided spatulas, available individually or in economical packs of five.
  • Heat and chemical resistant
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    70 mm