Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Katalog # BOCH3532
Leverandør:   BOCHEM
Section lifters
Katalog # BOCH3532
Leverandør:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Price
49,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    20 mm
  • Klinge længde:
    50 mm