Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalog # BOCH3531
Leverandør:   BOCHEM
Section lifters
Katalog # BOCH3531
Leverandør:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Price
kr48.50
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    15 mm
  • Klinge længde:
    50 mm