Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
Katalog # 231-0479
Leverandør:   BOCHEM
Ske-spatel
Katalog # 231-0479
Leverandør:  BOCHEM
Ske-spatel
Ske-spatel
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
Price
66,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Længde:
    250 mm
  • Bladbredde:
    14 mm
  • Skestr.:
    48×35 mm
  • Klinge længde:
    70 mm