Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
210 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Katalog # 231-0478
Leverandør:   BOCHEM
Ske-spatel
Katalog # 231-0478
Leverandør:  BOCHEM
Ske-spatel
Ske-spatel
210 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Price
62,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    12 mm
  • Skestr.:
    40×29 mm
  • Klinge længde:
    50 mm