Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
180 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Catalog # 231-0477
Supplier:   BOCHEM
Ske-spatel
Catalog # 231-0477
Supplier:  BOCHEM
Ske-spatel
Ske-spatel
180 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Price
55,40 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifications
  • Længde:
    180 mm
  • Bladbredde:
    12 mm
  • Skestr.:
    40×29 mm
  • Klinge længde:
    50 mm