Spoons, POLY
Straight, 300 mm, 40×20 mm
231-1071
: BOCHEM
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
- Beskrivelse:Straight
- Længde:300 mm
- Seq:08
- Skestr.:40×20 mm