Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 210 mm, 40×20 mm
Katalog # 231-1070
Leverandør:   BOCHEM
Spoons, POLY
Katalog # 231-1070
Leverandør:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 210 mm, 40×20 mm
Price
60,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Straight
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Skestr.:
    40×20 mm