Spoons, POLY
Sharply oblique, 190 mm, 25×20 mm
231-1261
: BOCHEM
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
- Beskrivelse:Sharply oblique
- Længde:190 mm
- Seq:03
- Skestr.:25×20 mm