Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
150 mm, 40 mm, 10 mm, 30×22 mm
Catalog # 231-0476
Supplier:   BOCHEM
Ske-spatel
Catalog # 231-0476
Supplier:  BOCHEM
Ske-spatel
Ske-spatel
150 mm, 40 mm, 10 mm, 30×22 mm
Price
52,40 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifications
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    10 mm
  • Skestr.:
    30×22 mm
  • Klinge længde:
    40 mm