Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
231-1297
: BOCHEM
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
- Beskrivelse:Oblique
- Længde:300 mm
- Seq:09
- Skestr.:65×28 mm