Burners, Teclu
Teclu-brænder, med stophane, vågeblus og luftregulering, Naturgas, 1300 °C
Katalog # BOCH7150
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
These burners reach a maximum temperature of 1300 °C and have an anti-slip rubber coating under the base.
- With air regulation
- With stopcock
- Pilot flame
Specifikationer
- Maks. temp.:1300 °C
- Beskrivelse:Teclu-brænder, med stophane, vågeblus og luftregulering
- Til:Naturgas