Orders LinkContactUsLinkComponent
Burners, Teclu
Burners, Teclu
Teclu-brænder, med stophane, vågeblus og luftregulering, Naturgas, 1300 °C
Katalog # BOCH7150
Leverandør:   BOCHEM
Burners, Teclu
Katalog # BOCH7150
Leverandør:  BOCHEM
Burners, Teclu
Burners, Teclu
Teclu-brænder, med stophane, vågeblus og luftregulering, Naturgas, 1300 °C
Price
1.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These burners reach a maximum temperature of 1300 °C and have an anti-slip rubber coating under the base.
  • With air regulation
  • With stopcock
  • Pilot flame
Specifikationer
  • Maks. temp.:
    1300 °C
  • Beskrivelse:
    Teclu-brænder, med stophane, vågeblus og luftregulering
  • Til:
    Naturgas