Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, with lid
Container, with lid
10000 ml, 325 mm, 220 mm
Katalog # BOCH8082
Leverandør:   BOCHEM
Container, with lid
Katalog # BOCH8082
Leverandør:  BOCHEM
Container, with lid
Container, with lid
10000 ml, 325 mm, 220 mm
Price
10.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
  • Double walled
  • Stackable
  • With handle
Specifikationer
  • Ø åbning:
    220 mm
  • Kapacitet:
    10000 ml
  • Højde:
    325 mm