Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Katalog # BOCH8081
Leverandør:   BOCHEM
Container, with lid
Katalog # BOCH8081
Leverandør:  BOCHEM
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Price
7.850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
  • Double walled
  • Stackable
  • With handle
Specifikationer
  • Ø åbning:
    175 mm
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Højde:
    285 mm