Dobbeltmuffer
Thumb screw, Hærdet støbejern, forkromet, 36,0 mm
Katalog # 241-7183
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Til montering på stativ
- Hurtig og let at samle og skille ad
- Robust, holdbar
Specifikationer
- Beskrivelse:Thumb screw
- Materiale:Hærdet støbejern, forkromet
- Seq:4
- Til stang Ø:36,0 mm