Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Katalog # 231-0604
Leverandør:   BOCHEM
Spoons, POLY
Katalog # 231-0604
Leverandør:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Price
88,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Oblique
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    06
  • Skestr.:
    65×30 mm