Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
200 mm, 55 - 100 mm
Katalog # 611-3243
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # 611-3243
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
200 mm, 55 - 100 mm
Price
432,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Specifikationer
  • Bredde:
    55 - 100 mm
  • Længde:
    200 mm