Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for sodium hydroxide, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
Katalog # AMARH860666
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Katalog # AMARH860666
Leverandør:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for sodium hydroxide, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
Price
372,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer for sodium hydroxide
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    10
  • Inddeling:
    1 %
  • Område:
    25 - 50 %