Micro double spatulas
200 mm, 65 mm, 8 mm
Katalog # 231-1279
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Længde:200 mm
- Seq:04
- Bladbredde:8 mm
- Klinge længde:65 mm