Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro double spatulas
Micro double spatulas
100 mm, 35 mm, 8 mm
Katalog # 231-1273
Leverandør:   BOCHEM
Micro double spatulas
Katalog # 231-1273
Leverandør:  BOCHEM
Micro double spatulas
Micro double spatulas
100 mm, 35 mm, 8 mm
Price
378,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel. Allround-spatel til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    8 mm
  • Klinge længde:
    35 mm