Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Cotton swabs
Sterile swabs with applicator, PP/cotton, 10 mm, 35 mm, +
Katalog # HERE1031229
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1031229
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Sterile swabs with applicator, PP/cotton, 10 mm, 35 mm, +
Price
2.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Sterile swabs with applicator
  • Længde:
    35 mm
  • Seq:
    12
  • Skaft/hoved:
    PP/cotton
  • Håndtagsbredde:
    4 mm
  • Cat. No.:
    HERE1031229
  • Håndtagslængde:
    150 mm
  • Model:
    HERE1031229