Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
50 - 70 °Bé, 1°, 220 mm
Katalog # 614-0059
Leverandør:   GERING
Hydrometre, Baumé
Katalog # 614-0059
Leverandør:  GERING
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
50 - 70 °Bé, 1°, 220 mm
Price
241,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    220 mm
  • Seq:
    005
  • Inddeling:
  • Område:
    50 - 70 °Bé