Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Katalog # 217-0698
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Katalog # 217-0698
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Price
40,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    29,0 mm
  • Ø top:
    35,0 mm
  • Højde:
    30,0 mm
  • Seq:
    22