Skruelåg, Nalgene®
Linerless, 20-415, rød, PP
215-1251
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
- Cap størrelse:20-415
- Farve:rød
- Beskrivelse:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:17
- Cat. No.:215-1251
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning