Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Katalog # BOCH8001
Leverandør:   BOCHEM
Stools
Katalog # BOCH8001
Leverandør:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Price
1.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Højde:
    425 mm
  • Seq:
    2