Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport trolleys
Transport trolleys
Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm, 40 kg per shelf; 120 kg tota l, 900×600×940 mm, 3
Katalog # BOCH11411
Leverandør:   BOCHEM
Transport trolleys
Katalog # BOCH11411
Leverandør:  BOCHEM
Transport trolleys
Transport trolleys
Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm, 40 kg per shelf; 120 kg tota l, 900×600×940 mm, 3
Price
6.450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These transport trolleys are made of stainless steel with two lockable steering wheels. These trolleys are available with two or three plates.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    40 kg per shelf; 120 kg tota l
  • Beskrivelse:
    Laboratorievogn 1, med to betjeningsgreb, plade i størrelsen 800 × 500 mm
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    900×600×940 mm
  • Hylder:
    3