Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltspatel
Dobbeltspatel
180 mm, 30 mm, 15 mm, rød
Katalog # 231-2412
Leverandør:   KARTELL
Dobbeltspatel
Katalog # 231-2412
Leverandør:  KARTELL
Dobbeltspatel
Dobbeltspatel
180 mm, 30 mm, 15 mm, rød
Price
147,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Polyamid, glasfiberforstærket, rød.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
Certifications: DIN 12890
Specifikationer
  • Farve:
    rød
  • Længde:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    15 mm
  • Klinge længde:
    30 mm