Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltspatel
Dobbeltspatel
150 mm, 30 mm, 15 mm, rød
  231-2411
 :   KARTELL
Dobbeltspatel
  231-2411
 :  KARTELL
Dobbeltspatel
Dobbeltspatel
150 mm, 30 mm, 15 mm, rød
201,00 kr
1 * 10 Items
Polyamid, glasfiberforstærket, rød.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
 : DIN 12890
  • Farve:
    rød
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    15 mm
  • Klinge længde:
    30 mm