Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangekoblinger, lige
55 mm, 3 - 5/6 - 10 mm
  229-3251
 :   Brand
Slangekoblinger, lige
  229-3251
 :  Brand
Slangekoblinger, lige
Slangekoblinger, lige
55 mm, 3 - 5/6 - 10 mm
156,00 kr
1 * 10 Items
PP eller HDPE, gennemskinnelig.
  • God mekanisk og kemisk resistens
  • PP-slange med fremragende termisk resistens; autoklaverbar
  • HDPE-slange med god termisk resistens
Med koniske ender. Til tilslutning af slanger med forskellige diametre.
  • Rør int.Ø:
    3 - 5/6 - 10 mm
  • Længde:
    55 mm