Slanger, PVC
10,00 mm, 1,50 mm, 13,00 mm
228-1560
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
- Rør udv.Ø:13,00 mm
- Rør int.Ø:10,00 mm
- Vægtykkelse:1,50 mm
- Seq:42