Orders LinkContactUsLinkComponent
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
1 kammer, 125 - 190 ml, 636 cm²
  734-1038
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Corning
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
  734-1038
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
Celledyrkningskamre, Corning® CellSTACK®
1 kammer, 125 - 190 ml, 636 cm²
3.230,00 kr
1 * 8 Items
PS, steril. Corning® CellSTACK®-cellekulturkamre fås i fem størrelser og med tre forskellige overfladebehandlinger.
  • To påfyldningsåbninger med en diameter på 26 mm giver direkte adgang til kammerets bund og dermed større fleksibilitet mht. steril påfyldning og tømning, når du enten hælder, pipetterer eller bruger slanger i et helt aflukket system.
  • Standardlåg på 33 mm med gevind har membraner med en porestørrelse på 0,2 μm, som ikke suger væske, direkte forseglet på låget. Membranerne tillader gasudveksling og minimerer samtidig risikoen for kontaminering
  • Låg på 33 mm med gevind fås som ekstraudstyr med integreret forseglet USP klasse VI-certificeret C-Flex®-slange, som muliggør direkte og steril overførsel af medier og celler via pumpning eller tyngdefødning.
  • Polystyrenkonstruktion, som giver fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke.
TC-behandlet overflade: Uladet polystyren har en uladet, hydrofob overflade, som celleadhæsionsproteiner har svært ved at binde sig til. Dette medfører ringe og ujævn cellebinding og cellevækst. Vævskultur (TC)-behandlet polystyren har en negativt ladet hydrofil overflade, til hvilken celleadhæsionsproteiner binder jævnt. Dette giver en god overflade til cellebinding og cellevækst.
Corning® CellBIND®-overflade: Corning® CellBIND®-overfladen forbedrer cellebindingen og giver dermed større celleudbytte under vanskelige forhold, som fx medier med reduceret eller ingen serum.
Mere ensartet og bedre jævn cellebinding medfører øget cellevækst og større celleudbytte
Tilpasser cellerne hurtigere til serumfrie forhold eller forhold med reduceret serum
Formindskerrisikoen for at cellerne slipper i konfluente kulturer
Kan eliminere behovet for gentagne og tidskrævende biologiske belægninger med lav stabilitet
Kræver ikke nedkøling eller speciel håndtering og er stabil ved stuetemperatur
Ultra-Low Attachment-overflade: Ultra-Low Attachment-overfladen er en kovalent bundet hydrogel-overflade, som er hydrofil og neutralt ladet. Den minimerer cellebinding, proteinabsorption og enzymaktivering. Overfladen er non-cytotoksisk, biologisk inaktiv og ikke-nedbrydelig.
Opretholder cellerne i en suspenderet og ikke-fastholdt tilstand
Forhindrer adhæsions-medieret differentiering af stamceller
Forhindrer forankringsafhængige celler i at dele sig
Formindsker mængden af adhæsions- og serumproteiner, som binder sig til substratet
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
 : En række forskellige påfyldningslåg kan fås som ekstraudstyr og giver mulighed for direkte, aseptisk overførsel af medier og celler via pumpe eller tyngdefødning. Flere koblingsenheder fås til disse påfyldningslåg, med eller uden integreret forseglet USP klasse VI-certificeret C-Flex®-slange Valgfrie påfyldningslåg med påsatte filtre med hydrofobmembraner giver mulighed for gasudveksling og hurtigere aseptisk ventilation under væskeoverførsler. Ekstra sterile ventilerede eller uventilerede 33 mm erstatningslåg fås også. Genanvendelige stablingsenheder passer mellem CellSTACK®-kamrene og holder dem både plane og optimerer pladsen i inkubatoren, samtidig med at der er afstand til gasudvekslingen.
Alle låg er 33 mm og med gevind.
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    125 - 190 ml
  • Seq:
    01
  • Dyrkningsareal:
    636 cm²
  • Model:
    1 kammer
  • Cat. No.:
    734-1038
  • Miljøcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • CORN3732
    Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    1 * 4 Items - 364,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4167
    Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    1 * 6 Items - 190,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4166
    Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    1 * 6 Items - 399,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4068
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 Items - 2.280,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4066
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 Items - 2.450,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4063
    Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 Items - 2.540,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4062
    Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 Items - 2.450,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1208
    Two vented over caps and one solid over cap
    1 * 100 Items - 4.890,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1209
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 Items - 2.640,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1205
    Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 Items - 3.700,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-4064
    Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    1 * 5 Items - 1.910,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1110
    Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 Items - 2.480,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1109
    Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 Items - 2.140,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-1108
    Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 5 Items - 3.940,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11931
    CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    1 * 4 Items - 4.580,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11759
    Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 Items - 9.110,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11760
    CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 8 Items - 17.900,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11762
    CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 Items - 14.490,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-3409
    CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    1 * 5 Items - 4.270,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11758
    Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 Items - 4.970,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • CORN11761
    CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 Items - 11.940,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 734-3410
    CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    1 * 5 Items - 2.800,00 kr