Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membran, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, Vinklet KPG-åbning, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # 662-1216
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:H 8281 HD
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:23
- Membran:Vinklet KPG-åbning
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:2 - 13