Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
Katalog # 24407.361
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 24407.361
Leverandør:  VWR Chemicals
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  107-21-1
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
CAS nummer:  107-21-1
Price
1.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2-Ethandiol, Glykol
  • CAS nummer:107-21-1
  • Formel:HOCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002885
  • Molecular Weight:62.07 g/mol
  • Merck Index:13,03832
  • Kogende Pt:196…198 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–13 °C
  • Tæthed:1,115 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:116 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-473-3
  • NÅ:01-2119456816-28
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 98 %
  • Appearance of solution (50 % V/V; water):
    Passes test
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 L
  • Cat. No.:
    24407.361
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer