Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Metal drum, 25 L
Katalog # 23235.462
Brandfarlig
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 23235.462
Leverandør:  VWR Chemicals
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  108-94-1
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Metal drum, 25 L
CAS nummer:  108-94-1
Price
4.990,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Pimelic Ketone
  • CAS nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,02755
  • Kogende Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–31 °C
  • Tæthed:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-631-1
  • FN:1915
  • ADR:3,III
  • NÅ:01-2119453616-35
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Refractive index (20°C):
    1.449 - 1.451
  • Water:
    Max. 0.2 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    25 L
  • Cat. No.:
    23235.462
  • Miljøcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø