Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniakvand 25%, TECHNICAL
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
Katalog # 21191.364
Ætsende
Irriterende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Ammoniakvand 25%, TECHNICAL
Katalog # 21191.364
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  1336-21-6
Ammoniakvand 25%, TECHNICAL
Ammoniakvand 25%, TECHNICAL
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
CAS nummer:  1336-21-6
Price
kr413.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammoniak
  • CAS nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Kogende Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–60…–57,5 °C
  • Tæthed:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-647-6
  • FN:2672
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle, fluorinated
  • Pakn:
    5 L
Specifikationer