Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Plastic drum, 10 L
Katalog # 20922.411
Brandfarlig
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 20922.411
Leverandør:  VWR Chemicals
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  67-63-0
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Plastic drum, 10 L
CAS nummer:  67-63-0
Price
1.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic drum
  • Pakn:
    10 L
  • Cat. No.:
    20922.411
  • Miljøcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer