Petriskåle
With 6 vents, 60 mm, 15 mm, Ikke steril, 20/sleeve
Katalog # 391-3655
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
- Nem at stable
- Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
- Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø:60 mm
- Pakket:20/sleeve
- Sterilitet:Ikke steril
- Version:With 6 vents
- Højde:15 mm
- Seq:03