Casting dams, Owl™
Casting dam, 23 mm (L), DAM-23
Katalog # OWLADAM-23
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Model:DAM-23
- Beskrivelse:Casting dam, 23 mm (L)
- Seq:03
- Cat. No.:OWLADAM-23
- Gelstørrelse B×L:230×230 mm