Casting dams, Owl™
Casting dam, 20 mm (L), DAM-20
Katalog # OWLADAM-20
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Model:DAM-20
- Beskrivelse:Casting dam, 20 mm (L)
- Seq:02
- Cat. No.:OWLADAM-20
- Gelstørrelse B×L:200×200 mm