Casting dams, Owl™
Casting dam, 13 mm (L), DAM-13
Katalog # OWLADAM-13
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Model:DAM-13
- Beskrivelse:Casting dam, 13 mm (L)
- Seq:01
- Cat. No.:OWLADAM-13
- Gelstørrelse B×L:130×130 mm