Robot-spidser til Tecan®
904-251G (bred åbning), 1000 µl, +, -, Black, 10 racks, 96 pr. stk.
736-0062
Højkvalitetsspidser, særligt velegnede til forskning i molekylærbiologiske laboratorier.
- PP, transparent eller sort
- Spidser med ART® filtre: fjerner enhver risiko for krydskontaminering mellem prøverne. Beregnet til applikationer med DNA, RNA samt radioaktive og smitsomme prøver
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
- Spidser med bred åbning: beregnet til applikationer sammen med mere tyktflydende prøver
: Fås i æsker af 10 stativer eller 50 stativer (Econopak).
- Pakket:10 racks, 96 pr. stk.
- Steril:+
- Volumen:1000 µl
- Spidstype:904-251G (bred åbning)
- Spits farge:Black
- Filter:-
- Cat. No.:736-0062
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning