Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Flat Gel 200, universal, graduated, 2 - 200 µl, -, I racks, 200 spidser pr. bakke
Katalog # 732-2256
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Katalog # 732-2256
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
- Fås med rund eller flad spids
- Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
- Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
Specifikationer
- Pakket:I racks, 200 spidser pr. bakke
- Steril:-
- Volumen:2 - 200 µl
- Spidstype:HLT Flat Gel 200, universal, graduated
- Cat. No.:732-2256
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning