Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Flat Gel 200, universal, graduated, 2 - 200 µl, -, I racks, 200 spidser pr. bakke
Katalog # 732-2256
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Katalog # 732-2256
   Lav fremstillingspåvirkning
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Flat Gel 200, universal, graduated, 2 - 200 µl, -, I racks, 200 spidser pr. bakke
Price
468,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 Items
Product Details & Documents
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
  • Fås med rund eller flad spids
  • Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
  • Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
Specifikationer
  • Pakket:
    I racks, 200 spidser pr. bakke
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    2 - 200 µl
  • Spidstype:
    HLT Flat Gel 200, universal, graduated
  • Cat. No.:
    732-2256
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning