Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR, Forkolonne, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Leverandør: TOSOH Bioscience
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kolonne form:Forkolonne
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:2,5 µm
- Beskrivelse:DNA-NPR
- Længde:5 mm
- Seq:2